Learn More
Axygen™ Axygen™ 1000 μl-Universal-Pipettenspitzen: abgeschrägt
Artikelnummer. 12722936 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Transparent
Format:
Großpackung
Racks
Packungsgröße:
1000 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 12722936
Marke: Axygen™ T1000CRS
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kompatibel mit den meisten gängigen Pipettenmarken
  • Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
  • Volumenbereich: 100 bis 1000 μL
  • Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 100 bis 1000 μl
Sterilität Steril
Farbe Transparent
Autoklavierbar Autoklavierbar
Reinigungsnachweise DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Format Racks
Spitzenform Universelle Passform, Universal
Verpackung Dreifach verpackt
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Material Polypropylen