Learn More
Axygen™ Axygen™ 1000 μl-Universal-Pipettenspitzen: abgeschrägt
Kompatibel mit den meisten gängigen Pipettenmarken
Marke: Axygen™ T-1000-B-R-S
44.89 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
- Volumenbereich: 100 bis 1000 μL
- Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen
Spezifikation
100 bis 1000 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
Racks | |
Universelle Passform |
Ungefiltert | |
Blau | |
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei | |
Abgeschrägt, Universal | |
Polypropylen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31