Learn More
Axygen™ Axygen™ 1000 μl-Universal-Pipettenspitzen: abgeschrägt
Artikelnummer. 12679535 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Transparent
Format:
Großpackung
Racks
Packungsgröße:
1000 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 12679535
Marke: Axygen™ T1000BR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kompatibel mit den meisten gängigen Pipettenmarken
  • Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
  • Volumenbereich: 100 bis 1000 μL
  • Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 100 bis 1000 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Blau
Autoklavierbar Autoklavierbar
Reinigungsnachweise DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Format Racks
Spitzenform Abgeschrägt, Universal
Verpackung Aufklappbares Gestell
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Material Polypropylen
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis