Learn More
Axygen™ Axygen™ 1000 μl-Universal-Pipettenspitzen: abgeschrägt
Kompatibel mit den meisten gängigen Pipettenmarken
Marke: Axygen™ T-1000-B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
- Volumenbereich: 100 bis 1000 μL
- Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen
Spezifikation
100 bis 1000 μl | |
Blau | |
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei | |
Universelle Passform, Universal | |
Universelle Passform |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Großpackung | |
1.000 Spitzen/Packung, 5 Packungen/Karton | |
Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 1000 μl-Universal-Pipettenspitzen: abgeschrägt > Blau; Abgeschrägt; In Großpackung.; 1000 Spitzen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur