Learn More
Axygen™ Axygen™ 1000 μl-Universal-Pipettenspitzen: abgeschrägt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12186870 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Transparent
Format:
Großpackung
Racks
Packungsgröße:
1000 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 12186870
Marke: Axygen™ T1000C
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kompatibel mit den meisten gängigen Pipettenmarken
  • Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
  • Volumenbereich: 100 bis 1000 μL
  • Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 100 bis 1000 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Transparent
Autoklavierbar Autoklavierbar
Reinigungsnachweise DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Format Großpackung
Spitzenform Universelle Passform, Universal
Verpackung 1.000 Spitzen/Packung, 5 Packungen/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Material Polypropylen