Learn More
Axygen™ Pipettenspitzen mit 10 μl Mikrovolumen
Axygen Universalspitzen wurden für verschiedenste Ein- und Mehrkanalpipetten entwickelt und sind mit den gängigsten Pipettenmarken kompatibel. Diese Spitzen aus Polypropylen sind pyrogenfrei und zertifiziert RNase-/DNase-frei.
Marke:  Axygen™ T-300-R-S
49.29 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12619535
  • 90.20 € / 960 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Flexible Wände und eine Reihe von Innendichtringen sorgen für einen sicheren Sitz mit weniger Kraftaufwand beim Beladen und Abwerfen.
  • Diese Spitzen aus Polypropylen sind pyrogenfrei und zertifiziert RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogen
  • Mikrovolumen
  • Die Maxymum Recovery-Technik sorgt für extrem niedrige Retention und hohe Ausbeuten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.5 bis 10 μl
Steril
USP 3127
Ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit
Micropoint
Polypropylen
Ungefiltert
Durchsichtig
DNAse-/RNAse-frei, nicht-pyrogenisch
Racks
Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Axygen™ Pipettenspitzen mit 10 μl Mikrovolumen > Mikrovolumen; Für P2/P10 Gilson Pipetman; Im Rack, vorsterilisiert; 96/Rack, 10 Racks/Pckg., 5 Pckg./Karton