Learn More
Axygen™ Axygen Konische 1,5 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 11330375 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Verschlussfarbe:
Blau
Braun
Diverse
Durchsichtig
Gelb
Grau
Grün
Lila
Orange
Pink
Rot
Weiß
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11330375
Marke: Axygen™ SCT150A
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit einem chemisch beständigen O-Ring
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben.
  • Vorsterilisierte und nicht steril erhältlich
  • Unsterile Kappenröhrchen haben ungebundene, schlaufenlose Kappen mit O-Ring
  • Vorsterilisierte Kappenröhrchen haben schlaufenlose Kappen, die mit O-Ringen befestigt sind
  • O-Ring mit Gewinde für gleichmäßigen Verschluss und Zentrifugationen bis zu 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ Röhrchen mit Schraubverschluss als Sonderbestellung erhältlich
  • Verschlusskappen in verschiedenen Farben zur einfachen Probenidentifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität RNase, DNase, pyrogen-free
Verschlussfarbe Diverse
Verschlussmaterial Polypropylene
Kapazität (metrisch) 1.5 mL
Material Polypropylene
Format Non-looped
Enthält O-ring
Verpackung Bag
Sterilität Nicht steril
Graduated No
Verschlusstyp Screw Cap
Bodenform Conical
Max. RZB 20,000 x g