missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axatilimab Recombinant Human Monoclonal Antibody, Invitrogen™
Human Recombinant Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen MA542264
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Endotoxin level < 0.01EU/μg by LAL method Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8 °C for one week. Store at -20 to -80 °C for twelve months from the date of receipt.
Axatilimab is a biosimilar that targets CSF1R.Spezifikation
Axatilimab | |
Recombinant Monoclonal | |
Unconjugated | |
SNDX-6352; UCB-6352 | |
Human CSF1R/CD115 | |
100 μg | |
Primary | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid | |
Chemical |
ELISA, SDS-Page | |
0.79 mg/mL | |
PBS with no preservative; pH 7.4 | |
Human | |
Protein A | |
RUO | |
Chemical | |
Antibody | |
IgG4 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur