Learn More
BINDER™ Avantgarde.Line
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Modell:
M056-230V
M115-230V
M260-400V
M720-400V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Temperature range: +22°C above ambient temperature to +300°C
- Reinforced fan with adjustable speed
- Electromechanical control of the exhaust air flap
- Intuitive touchscreen controller with time-segment and real-time programming
- Class 2 independent adjustable temperature safety device (DIN 12880) and class 3.1 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual/acoustic alarm available for selection on the controller
- Failsafe function
- Computer interface: Ethernet
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | MB 2 |
| Konvektionstyp | Forced |
| Kapazität (metrisch) | 116 L |
| Temperatur (metrisch) | 300 °C |
| Typ | Trocken- und Heizkammer |
| Display | Touchscreen |
| Enthält | 2 Chrome-plated Racks |
| Max. Einschublast | 150 kg |
| Modell | M115-230V |
| Anzahl Einschübe | 2 (Standard)/5 (Max.) |
| Mehr anzeigen |