Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosamplerspritzen mit konischer Nadelspitze für Agilent GCs
Für bessere Leistung und überragende Qualität. Trajan Scientific and Medical Autosamplerspritzen mit konischer Nadel für Agilent GCs verfügen über das Wissen und die Erfahrung, eine SGE-Spritze herzustellen.
133.00 € - 785.00 €
Spezifikation
Kanülen-Gauge 23 g
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Art der Kanülenspitze Konus
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15208443
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical™
000610
1 μl
133.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10514365
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical™
002820
10 μl
785.00 €
10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Speziell für Agilent Geräte
Spezifikation
Spezifikation
23 g
0.63 mm
Konus