Learn More
Axygen™ Axygen™ Tecan™ Freedom™ Evo™/Caliper™ Zephyr™/Biotek™ Roboterspitzen
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Volumen (metrisch):
50 μl
100 μl
200 μl
180 μl
Gefiltert:
Gefiltert
Ungefiltert
Packungsgröße:
4800 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Umfassendes Sortiment an Pipettenspitzen für automatisierte Liquid-Handling-Systeme
- Hergestellt nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung
- Mit Automatisierungstechnik zusammengesetzt, um konsistente Leistung und Qualität zu gewährleisten
- Die Spitzen sind zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Erhältlich in verschiedenen Volumen: 50, 100, 180 und 200 μl
- Mit den folgenden Modellen kompatibel:
- Tecan™ Freedom Evo™, TeMo und Aquarius mit MCA96-Kopf
- Zymark™/Caliper RapidPlate™, SciClone™ und Zephyr™ mit HV96-Kopf
- Biotek™ Precision™ und Precision XS 8 oder 12-Kopf
- Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Kanal-Standardvol. und 96-Kanal-Kleinvol.-Kopf
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 50 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Durchsichtig |
| Gestellfarbe | Hellgrün |
| Zertifizierung/Konformität | ANSI |
| Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Automatisierung, Rund |
| Mehr anzeigen |