Learn More
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen mit Liquid Handling(LiHa)-Arm
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion.
Marke: Thermo Scientific™ 901-262
109.38 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21898" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Kompatibel mit: Tecan Cavro, Genesis, MiniPrep and Freedom EVO; PerkinElmer/Packard MultiPROBE II HT, PerkinElmer/Packard MultiPROBE II HT EX und PerkinElmer JANUS.
- Erhältlich nicht steril, mit oder ohne Thermo Scientific™ ART™ Filtertechnologie
- Erhältlich mit Filter, geringer Retention oder extra lang für größeres Volumen und Abgabe in Deepwell-Platten
- Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
- Vollständig leitend für eine bessere Pipettierleistung
- Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Spezifikation
20 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Geringe Retention, Extra lang | |
960 Spitzen | |
Zertifizierte Qualität |
Ungefiltert | |
klar | |
ISO 9001 und ISO 13485 | |
Racks | |
Nachfülleinsatz, 96 Spitzen/Einsatz, 10 Einsätze/Packung | |
Cavro™, MiniPrep™, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.