Learn More
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für Qiagen™ Universal-Pipettiersysteme
GREENER_CHOICE
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Qiagen™ Universal-Pipettierungssysteme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion.
Marke:  Thermo Scientific™ 951-011
202.35 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24289" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10798302
  • 213.00 € / 960 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für das Qiagen™ Pipettiersystem gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Kompatibel mit: Qiagen Rosys, Colibris und BioRobot 3000/8000/9600/9604.
  • Erhältlich in den Ausführungen nicht steril, steril und mit ART™ Filtertechnologie
  • Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
  • Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Spitzen mit Flüssigkeitserkennung, 250 μl
Gefiltert
3–10 %
Automatisierung
Ja
250 μl
Steril
3–10 %
96 Spitzen/Tablett, 10 Tabletts/Karton
Steril & PCR-fähig
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.