Learn More
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für Qiagen™ Universal-Pipettiersysteme
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10071541
Click to view available options
Volumen (metrisch):
250 μl
300 ul
300 μl
1000 μ l
1100μL
Gefiltert:
Gefiltert
Ungefiltert
Verpackung:
96 Spitzen/Tablett, 10 Tabletts/Karton
96 Spitzen/Tablett, 50 Tabletts/Karton
Fit for Purpose:
Steril
Steril & PCR-fähig
Zertifizierte Qualität
Packungsgröße:
4800 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 10071541
Marke: Thermo Scientific™ 953253
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Qiagen™ Universal-Pipettierungssysteme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion.
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für das Qiagen™ Pipettiersystem gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Kompatibel mit: Qiagen Rosys, Colibris und BioRobot 3000/8000/9600/9604.
  • Erhältlich in den Ausführungen nicht steril, steril und mit ART™ Filtertechnologie
  • Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
  • Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1100μL
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe klar
Format Racks
Spitzenform Leitfähig
Verpackung 96 Spitzen/Tablett, 50 Tabletts/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit, Qiagen
Produktlinie Qiagen
Fit for Purpose Steril
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.