Learn More
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für Qiagen™ Universal-Pipettiersysteme
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Qiagen™ Universal-Pipettierungssysteme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion.
Marke: Thermo Scientific™ 951-253
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.48000kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für das Qiagen™ Pipettiersystem gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Kompatibel mit: Qiagen Rosys, Colibris und BioRobot 3000/8000/9600/9604.
- Erhältlich in den Ausführungen nicht steril, steril und mit ART™ Filtertechnologie
- Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
- Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Spezifikation
300 ul | |
ja | |
Gestell | |
96 Spitzen/Tablett, 50 Tabletts/Karton | |
Qiagen™ |
Ungefiltert | |
Schwarz | |
Leitfähig | |
Universal-Pipettenspitzen, Qiagen™ | |
Sterile |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.