Learn More
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für PerkinElmer™/Packard™ Liquid-Handling-Robotersysteme mit Varispan™ Dispenser-Armen
Effizienteres Pipettieren mit den Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für PerkinElmer™/Packard™ Liquid-Handling-Robotersysteme mit Varispan™ Dispenser-Armen
Marke: Thermo Scientific™ 929-021
Beschreibung
Pipettieren Sie effizienter mit den Thermo Scientific™ Automationsspitzen für PerkinElmer™/Packard™ Liquid-Handling-Robotersysteme mit Varispan™ Dispenser-Armen. Jede einzelne Spitze durchläuft eine strenge 15-stufige Qualitätskontrolle, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Die Spitzen werden an den Workstations validiert, für die sie vorgesehen sind. Alle sterilen Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen.
Eigenschaften:
- Erhältlich als steril und mit Filter.
- Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen.
- Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
- Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Spezifikation
180 ul | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Automatisierung | |
4800 Spitzen | |
ART, PerkinElmer Nr. |
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
ISO 9001 und ISO 13485 | |
Racks | |
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | |
Packard™ Liquid-Handling-System, PerkinElmer | |
Sterile & PCR Ready |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.