Learn More
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für PerkinElmer™/Packard™ Liquid-Handling-Robotersysteme mit Varispan™ Dispenser-Armen
Steigern Sie die Pipettiereffizienz mit diesen Automationsspitzen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten.
Marke: Thermo Scientific™ 925-262
315.78 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Pipettieren Sie effizienter mit den Thermo Scientific™ Automationsspitzen für PerkinElmer™/Packard™ Liquid-Handling-Robotersysteme mit Varispan™ Dispenser-Armen. Jede einzelne Spitze durchläuft eine strenge 15-stufige Qualitätskontrolle, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Die Spitzen werden an den Workstations validiert, für die sie vorgesehen sind. Alle sterilen Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen.
- Erhältlich in den Ausführungen nicht steril, steril, mit Thermo Scientific™ ART™ Filtertechnologie und mit geringer Retention
- Höhere Präzision für anspruchsvollste Assays, die mehrfaches Dispensieren erfordern
- Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Spezifikation
20 ul | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Automatisierung | |
4800 Spitzen | |
PerkinElmer Nr. |
Ungefiltert | |
klar | |
ISO 9001 und ISO 13485 | |
Racks | |
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | |
Packard™ Liquid-Handling-System, PerkinElmer™ | |
Zertifizierte Qualität |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.