Learn More
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für PerkinElmer™/Packard™ Liquid-Handling-Robotersysteme mit Varispan™ Dispenser-Armen
Effizienteres Pipettieren mit den Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für PerkinElmer™/Packard™ Liquid-Handling-Robotersysteme mit Varispan™ Dispenser-Armen
Marke: Thermo Scientific™ 931-021
Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.69000kg
Beschreibung
Pipettieren Sie effizienter mit den Thermo Scientific™ Automationsspitzen für PerkinElmer™/Packard™ Liquid-Handling-Robotersysteme mit Varispan™ Dispenser-Armen. Jede einzelne Spitze durchläuft eine strenge 15-stufige Qualitätskontrolle, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Die Spitzen werden an den Workstations validiert, für die sie vorgesehen sind. Alle sterilen Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen.
- Erhältlich in den Ausführungen nicht steril, steril, mit Thermo Scientific™ ART™ Filtertechnologie und mit geringer Retention
- Höhere Präzision für anspruchsvollste Assays, die mehrfaches Dispensieren erfordern
- Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Spezifikation
20uL; ART | |
Gefiltert | |
Clear | |
ISO 9001 und ISO 13485 | |
Racks | |
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | |
Packard Liquid Handling System, PerkinElmer | |
Sterile & PCR Ready |
20 μl | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Automation | |
4800 Spitzen | |
PerkinElmer/Packard, PerkinElmer/Packard |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.