Learn More
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für Caliper™ Zymark™ Liquid-Handling-Systeme
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Automationsspitzen für Caliper™ Zymark™ Liquid-Handling-Systeme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Kompatibel mit: Caliper/Zymark RapidPlate, Caliper Presto, Allegro, Zephyr und SciClone.
Merkmale:
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 200 ul |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | klar |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Automatisierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zymark/Caliper Liquid Handling Workstations |
| Produktlinie | Caliper/Zymark |
| Fit for Purpose | Steril |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.