Learn More
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für Caliper™ Zymark™ Liquid-Handling-Systeme
Die Thermo Scientific™ Automationsspitzen für Caliper™ Zymark™ Liquid-Handling-Systeme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion.
Marke: Thermo Scientific™ 920-262
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Automationsspitzen für Caliper™ Zymark™ Liquid-Handling-Systeme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Kompatibel mit: Caliper/Zymark RapidPlate, Caliper Presto, Allegro, Zephyr und SciClone.
- Erhältlich in den Ausführungen nicht steril, steril und mit Thermo Scientific™ ART™ Filtertechnologie
- Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
- Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Spezifikation
50µL | |
No | |
Gestell | |
Zymark™/Caliper™ Liquid Handling Workstations | |
Certified Quality |
Ohne Filter | |
Durchsichtig | |
Automatisierung | |
Caliper/Zymark |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.