Learn More
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für Caliper™ Zymark™ Liquid-Handling-Systeme
Die Thermo Scientific™ Automationsspitzen für Caliper™ Zymark™ Liquid-Handling-Systeme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion.
Marke: Thermo Scientific™ 921-021
Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.35000kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Automationsspitzen für Caliper™ Zymark™ Liquid-Handling-Systeme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Kompatibel mit: Caliper/Zymark RapidPlate, Caliper Presto, Allegro, Zephyr und SciClone.
Merkmale:
Spezifikation
80 ul | |
ja | |
Gestell | |
Zymark™/Caliper™ Liquid Handling Workstations | |
Sterile & PCR Ready |
ja | |
Durchsichtig | |
Automatisierung | |
ART |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.