Learn More
Thermo Scientific™ Automationsspitzen für BioTek™ Pipettiersysteme
Artikelnummer. 16466949
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 μl
80 μl
100 μl
150 μl
200 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Gefiltert:
Gefiltert
Ungefiltert
Packungsgröße:
4800 Stück
Artikelnummer. 16466949
Marke: Thermo Scientific™ 984262
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für BioTek™ Pipettiersysteme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion.
Zuverlässigeres Pipettieren mit den Thermo Scientific™ Automationsspitzen für BioTek™ Pipettiersysteme, die eine strenge 15-stufige Qualitätskontrolle durchlaufen, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Die Pipettenspitzen werden an den Workstations, für die sie vorgesehen sind, validiert, und die sterilen Pipettenspitzen sind nachweislich frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxin, Bioburden und Pyrogen.
  • Erhältlich in den Ausführungen nicht steril, steril und mit Thermo Scientific™ ART™ Filtertechnologie
  • Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
  • Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 50 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe klar
Format Racks
Spitzenform Low Retention
Zur Verwendung mit (Geräte) BioTek Pipetting System
Produktlinie BioTek
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.