Learn More
ATAGO™ Automatisches digitales Refraktometer RX-007α
Das automatische digitale Refraktometer RX-007α eignet sich für die Messung wasserlöslicher Proben mit sehr niedrigen Konzentrationen, wie z. B. Tee und Getränke mit geringem Zuckergehalt, bei einer sehr hohen Genauigkeit.
Marke:  ATAGO™ 3921
Artikelnummer. 10141123
  • 8415.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das neue Refraktometer RX-007α (Alpha) eignet sich für die Messung wasserlöslicher Proben mit sehr niedrigen Konzentrationen (5.000 % oder weniger) wie Tee (grüner Tee, schwarzer Tee, Oolong-Tee) und Getränken mit geringem Zuckergehalt bei einer sehr hohen Genauigkeit von ±0,005 %.
  • Dieses Produkt wird standardmäßig mit einer auf zwei (2) Jahre ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs beschränkte Garantie auf Herstellungsfehler geliefert. Die Garantie gilt nicht für das Prisma. Der Garantiezeitraum kann auf drei (3) Jahre verlängert werden, wenn das Produkt bei ATAGO registriert ist.
  • FDA 21 CFR Part 11 Software in Standardlieferung enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
Tischrefraktometer
±0,005 % (Brix), 0,000010 (Brechungsindex)
6,7 kg
0,001 °C
1,330150 bis 1,341500
0,001 % (Brix), 0,000001 (Brechungsindex)
370 x 260 x 140 mm
15,00°bis 30,00 °C