Learn More
Applied Biosystems™ Automated Thermal Cycler (ATC) + Plastics Packages, 96-well
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Includes 2 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Full-Skirted Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
Includes 5 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments. Now in a small, easy-to-integrate, and compatible format, our Automated Thermal Cycler enables hands-free PCR results.
- Flexibles modulares Design hilft, Platz auf einem Roboterdeck zu sparen
- Das separate Bedienfeldmodul bietet Flexibilität beim Einbau auf einer Roboterplatte
- Der automatisierte Deckel ist mit der Programmierung für den einfachen, freihändigen Betrieb mit Liquid Handlern oder Plattenstaplern kompatibel.
- Die beheizte Abdeckung wird nach vorne verschoben, um den Plattenstapel abzudecken, und sorgt dadurch für thermischen Kontakt und verhindert Verdunstung
- Der ATC ist kompatibel mit Platten mit Halbrand oder mit vollem Rand
- Optimiert für die Verwendung mit Applied Biosystems Geräten
- Zertifiziert frei von DNA, RNAse und PCR-Inhibitoren mit Probenahme-Tests während der Prozesse
- Hergestellt gemäß ANSI/SBS-Standard, gut geeignet für Labore mit hohem Durchsatz und Roboter-Handhabung
- Zur einfachen Organisation von Labor-Assays in verschiedenen Farben erhältlich
- Ausgezeichnete mechanische Stabilität und flache Form, erfüllt umfassend alle Workflow-Erfordernisse
Specifications
Specifications
| Thermische Genauigkeit | ±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) |
| Inhalt und Lagerung | • Automatischer Thermocycler (ATC), 96-Well, 1 m langes Kabel • 5 x MicroAmp EnduraPlate Optische 96 Well-Reaktionsplatten, transparent, mit Barcode (insgesamt 100 Platten) • 1 x MicroAmp Klebefolien, transparent (insgesamt 100 Folien) |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
| Thermische Gleichmäßigkeit | <0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Abmessungen | 31,7 x 17,9 x 13,3 cm (12,5 x 7,1 x 5,3 in.) |
| Fassungsvermögen | 96-Well, 0,2 ml, Platte mit halber Rand |
| Spannung | 100 bis 240 V |
| Displaytyp | Kein Display |
| Produkttyp | Thermocycler |
| Show More |