Learn More
Applied Biosystems™ Automated Thermal Cycler (ATC), 384-well
Artikelnummer. p-7246650
Click to view available options
Beschreibung:
Includes 1-meter connection cable
Includes 10-cm connection cable
Includes 3-meter connection cable
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15819912
Marke: Applied Biosystems™ A33980
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
ATC 384-Well-Blockmodul, ATC-Steuermodul und CAT 5-Ethernetkabel
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Applied Biosystems Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments.
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Applied Biosystems Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments. Now in a small, easy-to-integrate, and compatible format, our Automated Thermal Cycler enables hands-free PCR results.
Platzsparendes Designmit unserer kleinsten Thermocycler-Stellfläche
  • Platzeinsparung auf der Platte durch flexible modulares Design
  • Das separate Bedienfeldmodul bietet Flexibilität beim Einbau auf der Roboterplatte
  • Verkabelungsoptionen mit 10 cm, 1 m und 3 m erhältlich
Merkmale des automatisierten Deckels und des Thermocyclers
  • Block mit 384 Vertiefungen
  • Der automatisierte Deckel ist mit der Programmierung für den einfachen freihändigen Betrieb mit Liquid Handling oder Plattenstaplern kompatibel.
  • Die beheizte Abdeckung wird nach vorne verschoben, um den Plattenstapel abzudecken, sorgt dadurch für thermischen Kontakt und verhindert Verdunstung.
Garantie
27 Monate Gewährleistung;
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Thermische Genauigkeit ±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C)
Inhalt und Lagerung • ATC 384 Well-Blockmodul
• ATC-Steuermodul
1 Meter langes Anschlusskabel
• CAT 5 Ethernet-Kabel
Hochdurchsatz-Kompatibilität Entwickelt für Roboter-Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz
Thermische Gleichmäßigkeit < 0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Abmessungen 12.5 x 7.1 x 5.3 in. (31.7 x 17.9 x 13.3 cm)
Fassungsvermögen 1x 384-Well-Platte mit Vollrand
Spannung 100/240 V
Displaytyp Kein Display
Produkttyp Thermocycler
Gewährleistung Beschränkte Garantie
Temperaturbereich 0 °C bis 105 °C
Benutzeroberfläche USB, WLAN, Ethernet
Wirkleistung 600 W
Max. Anstiegsrate 2,8 °C/s (Block), 1,6 °C/s (Probe)
Beschreibung Includes 1-meter connection cable
Menge 1 system
Gewicht 6 kg (13,2 lb)
Blockkonfigurationen Isothermer 384-Well-Block