Learn More
Applied Biosystems™ AutoLys M Tube Pliers
Mit der AutoLys M Röhrchenzange kann das Innenröhrchen vom Außenröhrchen der AutoLys M Röhrchen getrennt werden.
Marke:  Applied Biosystems™ A38261
40.88 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15970503
  • 54.50 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Die Zentrifugation der Röhrchen in einem AutoLys M Röhrchengestell ist für die Verarbeitung von FFPE-Proben mit dem MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra-Kit erforderlich. Das Außenröhrchen enthält das Lysat, das zur Rückgewinnung der Nukleinsäuren weiterverarbeitet wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
AutoLys TubeLifter-System
1 each
Raumtemperatur