Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed
Printed style.
Marke:  Fisherbrand™ 01826D
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18528066
  • 398.00 € / 200 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Printed style bags
  • Maximaltemperatur, 140 °C (285 °F); zur Verwendung bei 134 °C (274 °F)
  • 2 mm stark
  • Mit autoklavierbaren, elastischen Dampfbelüftungsverschlüssen
Compliance
Der Stil der aufgedruckten Grafiken entspricht der OSHA™ Norm 29CFR1910.1030.
Spezifikation
Spezifikation
OSHA, 29 CFR1910.1030
20 bis 30 gal.
38 x 31 in. (97 x 79 cm)
79 cm
Gedruckt in Englisch und Spanisch
38 in.
Polypropylen
Elastisch
Clear
97 cm
Autoklavierbar
31 in.
2 mil
140°C