Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed
Printed style.
Marke: Fisherbrand™ 01828E
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Printed style bags
- Maximaltemperatur, 140 °C (285 °F); zur Verwendung bei 134 °C (274 °F)
- 2 mm stark
- Mit autoklavierbaren, elastischen Dampfbelüftungsverschlüssen
Compliance
Der Stil der aufgedruckten Grafiken entspricht der OSHA™ Norm 29CFR1910.1030.
Spezifikation
OSHA, 29 CFR1910.1030 | |
44 gal. | |
48 x 37 Zoll (122 x 94 cm) | |
94 cm | |
Gedruckt in Englisch und Spanisch | |
48 in. | |
Polypropylen |
Elastisch | |
Rot | |
122 cm | |
Autoklavierbar | |
37 in. | |
2 mil | |
140°C |