missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ratiolab™ Autoclavable Polypropylene Bags

This autoclavable, disposable waste bag is for the sterilization and disposal of hazardous and contaminated labware.

223.00 € - 377.00 €

Spezifikation

Produkttyp Biohazard Disposal Bag
Autoklavierbar Autoclavable
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Waste Disposal
Enthält Bag with Indicator Patch
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13511030
Unterlagen ansehen
ratiolab™
7002100
6 L 300 x 500 mm
223.00 €
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15518713
Unterlagen ansehen
ratiolab™
7002200
32 L 800 x 600 mm
377.00 €
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15526939
Unterlagen ansehen
ratiolab™
7002300
72 L 1100 x 700 mm
359.00 €
350 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • With BIOHAZARD warning Instruction and sterilization indicator patch
  • Safety imprint in German, English, French and Spanish languages
  • Rectangle white indicator field turns into dark when autoclaved
  • For autoclaving, the bag must not be completely closed
  • Autoclavable at 134°C for 20 min.
  • Tolerance: ±5%
Spezifikation

Spezifikation

Biohazard Disposal Bag
Single-use
Bag with Indicator Patch
50 μm
Autoclavable
Waste Disposal
Polypropylene
2 mil
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
ratiolab™ Autoclavable Polypropylene Bags

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt