Learn More
Abeba™ Autoklavierbare Clogs 39600
Artikelnummer. 15661238
Click to view available options
Größe:
36
38
39
40
41
42
44
45
46
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 15661238
Marke: Abeba™ 39600/41/42
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Antistatisch und autoklavierbar bei 121 °C. Hohe Rutschfestigkeit.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoklavierbares, sterilisierbares Spezialmaterial
  • Weiß
  • Rutschfeste Außensohle
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • DOPPELGRÖSSE, bitte verwenden Sie bei der Bestellung eine Größe mit einer geraden Nummer 36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Farbe Weiß
Größe 42
Sohleneigenschaften Rutschfest
Modell 39600