Learn More
Bel-Art™ x100 Abfallbeutel 'Biohazard', rot, 97x122cm Stück
Artikelnummer. 10574434 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
189 l
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10574434
Marke: Bel-Art™ 0649408
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Widersteht Rissen und Lecks. Bel-Art Products™ Entsorgungsbeutel für biologische Gefahrenstoffe mit Sterilisationsindikator bestehen aus robustem, schlagfestem Polypropylen.
  • Die roten Beutel sind mit dem Standardwarnsymbol für biologische Gefahrenstoffe und Vorsichtsmaßnahmen in vier Sprachen versehen
  • Stärke: 2 mm
  • Mischpolymerkonstruktion
  • Autoklavierbar bis 121 °C (250 °F) mit Sterilisationsindikatorpflaster, das sich beim Autoklavieren verdunkelt
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 189 l
Zertifizierung/Konformität ASTM 1709 Dart Impact, ASTM 1992 reißfest
Farbe Rot
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abfälle mit biologischer Gefährdung
Enthält Sterilisationsindikator, Warnschilder für biologische Gefahrenstoffe in vier Sprachen
Material HDPE
Dicke (metrisch) 0,5mm
Breite (metrisch) 94 mm
Höhe (metrisch) 122 mm