Learn More
3M™ Aura™ Atemschutzmaske, Serie 9400
Leicht und faltbar. Das einzigartige dreiteilige Design der 3M Aura Atemschutzmaske sorgt für mehr Komfort und ungehindertes Sprechen.
Marke:  3M™ 7000088836
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12942505
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Bietet zuverlässigen und komfortablen Schutz vor einer Reihe von Gefahren aus der Luft
  • Minimieren Sie Kontaminationsrisiken für Lebensmittel- oder pharmazeutische Produktionsprozesse
  • Hergestellt ohne Heftklammern oder kleine abnehmbare Teile
  • Die Cool Flow™ Option für das Ausatemventil sorgt für eine effektive Entfernung von Wärme und Feuchtigkeit, um den Tragekomfort zu verbessern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FFP3