Learn More
3M™ Aura™ Atemschutzmaske, Serie 9300+Gen3
Artikelnummer. p-7160346
Click to view available options
Filtertyp:
FFP2
FFP3
Zugewiesener Schutzfaktor (APF):
10
20
Mit Ausatemventil:
Ja
Nein
Menge:
1/Packung
10/Packung
20/Packung
330 Stück/Packung
5/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
330 Stück
40 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 16260262
Marke: 3M™ 7100138120
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Aura™ Atemschutzmaske der Serie 9300+Gen3 ist die nächste Generation von 3M Aura Atemschutzmasken: FFP-Schutz in Kombination mit dem originalen, 3-teiligen Flachfalz-Design.
  • Das originale, 3-teilige Flachfalz-Design passt sich an eine Vielzahl von Gesichtsformen und -größen an
  • Das 3M Advanced Elektret-(Filter-)Medium erleichtert die Atmung
  • Innovative Laschen oben und unten vereinfachen die Positionierung und Anpassung
  • Die geflochtenen Kopfbänder sind zur schnellen und einfachen Identifizierung farbcodiert
  • Der vorgeformte Oberteil passt sich der Nase und den Konturen des Gesichts an und sorgt so für eine effektive Abdichtung
  • Geprägtes Oberteil zur Reduzierung des Beschlagens von Brillen
  • Einfach zu verstauen dank Flachfalz-Design und individueller Verpackung
  • Atemschutz vor gefährlichen Arbeitsumgebungen
  • Hergestellt in Großbritannien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugewiesener Schutzfaktor (APF) 10
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 149:2001 + A1:2009, CE Approved
Farbe Weiß
Design Type Flat-fold
Einwegprodukt Single-use
Filtertyp FFP2
Material Polypropylene
Produkttyp Flache Faltung
Größe Standard
Mit Ausatemventil Ja
Latexfrei Nein
Material Kopfband Polyisoprene
Modell 9322+Gen3, Flat-fold
Geruchsschutz Up to 12 x TLV
Menge 5/Packung
Sterilität Non-sterile
Gewicht (metrisch) 117 g
FDA Cleared Surgical Mask No