Learn More
3M™ Aura™ Atemschutzmaske, Serie 9300+Gen3
Artikelnummer. 16260262
Click to view available options
Filtertyp:
FFP2
FFP3
Zugewiesener Schutzfaktor (APF):
10
20
Mit Ausatemventil:
Ja
Nein
Menge:
1/Packung
10/Packung
20/Packung
330 Stück/Packung
5/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
330 Stück
40 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 16260262
Marke: 3M™ 7100138120
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Aura™ Atemschutzmaske der Serie 9300+Gen3 ist die nächste Generation von 3M Aura Atemschutzmasken: FFP-Schutz in Kombination mit dem originalen, 3-teiligen Flachfalz-Design.
  • Das originale, 3-teilige Flachfalz-Design passt sich an eine Vielzahl von Gesichtsformen und -größen an
  • Das 3M Advanced Elektret-(Filter-)Medium erleichtert die Atmung
  • Innovative Laschen oben und unten vereinfachen die Positionierung und Anpassung
  • Die geflochtenen Kopfbänder sind zur schnellen und einfachen Identifizierung farbcodiert
  • Der vorgeformte Oberteil passt sich der Nase und den Konturen des Gesichts an und sorgt so für eine effektive Abdichtung
  • Geprägtes Oberteil zur Reduzierung des Beschlagens von Brillen
  • Einfach zu verstauen dank Flachfalz-Design und individueller Verpackung
  • Atemschutz vor gefährlichen Arbeitsumgebungen
  • Hergestellt in Großbritannien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugewiesener Schutzfaktor (APF) 10
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 149:2001 + A1:2009, CE Approved
Farbe Weiß
Design Type Flat-fold
Einwegprodukt Single-use
Filtertyp FFP2
Material Polypropylene
Produkttyp Flache Faltung
Größe Standard
Mit Ausatemventil Ja
Latexfrei Nein
Material Kopfband Polyisoprene
Modell 9322+Gen3, Flat-fold
Geruchsschutz Up to 12 x TLV
Menge 5/Packung
Sterilität Non-sterile
Gewicht (metrisch) 117 g
FDA Cleared Surgical Mask No