Learn More
3M™ Aura™ Atemschutzmaske, Serie 9300+Gen3
Die Aura™ Atemschutzmaske der Serie 9300+Gen3 ist die nächste Generation von 3M Aura Atemschutzmasken: FFP-Schutz in Kombination mit dem originalen, 3-teiligen Flachfalz-Design.
Marke: 3M™ 7100139467
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das originale, 3-teilige Flachfalz-Design passt sich an eine Vielzahl von Gesichtsformen und -größen an
- Das 3M Advanced Elektret-(Filter-)Medium erleichtert die Atmung
- Innovative Laschen oben und unten vereinfachen die Positionierung und Anpassung
- Die geflochtenen Kopfbänder sind zur schnellen und einfachen Identifizierung farbcodiert
- Der vorgeformte Oberteil passt sich der Nase und den Konturen des Gesichts an und sorgt so für eine effektive Abdichtung
- Geprägtes Oberteil zur Reduzierung des Beschlagens von Brillen
- Einfach zu verstauen dank Flachfalz-Design und individueller Verpackung
- Atemschutz vor gefährlichen Arbeitsumgebungen
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
CE-Kennzeichnung | |
Flache Faltung | |
Ja | |
Nein | |
Bis zu 12 x TLV | |
243 mm | |
131 mm |
Weiß | |
Standard | |
FFP2 | |
9332+Gen3 | |
330/Pk. | |
82 mm | |
16.858 g |
3M Aura 9300PlusGen3 Brochure
DateigrößeVersion: 3.1 MB
3M Aura 9300PlusGen3 Flyer
DateigrößeVersion: 1 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Aura™ Atemschutzmaske, Serie 9300+Gen3 > Mit Ventil, FFP2, Großpackung, 330/Pck.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur