Learn More
3M™ Aura™ Atemschutzmaske
3M™ Aura™ Partikelmaske Serie 9300+Gen3 ist die dritte Generation der meistverkauften flach faltbaren 3M™ Aura™ Atemschutzmaske.
Marke: 3M™ 7100138357
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Originales 3-teiliges, flach faltbares Design für verschiedene Gesichtsformen und -größen
- Neues 3M™ Cool Flow™ Komfortventil führt einen höheren Prozentsatz an warmer Ausatemluft ab – für ein Mehr an Komfort (im Vergleich zum gleichwertigen Modell 3M™ Aura™ 9300+).
- 3M Advanced Electret Filtermedium (AEM) erleichtert das Atmen
- Innovative Laschen an den oberen und unteren Maskenteilen erleichtern das Positionieren und Anpassen
- Textile Kopfbänder, farbkodiert für die schnelle und einfache Identifizierung des Schutzgrads (blau für FFP2)
- Flach faltbares Design und Einzelverpackung für einfache Lagerung
- FFP2 (NPF 12) Atemschutz in gefährlichen Arbeitsumgebungen
- In Standardpackungen (20 pro Karton) oder Kleinpackungen (5 pro Karton) erhältlich
- Hergestellt im Vereinigten Königreich
Spezifikation
20 | |
CE Approved | |
Rot | |
Single-use | |
Advanced Electret Media | |
One Size | |
FFP3 | |
9332+Gen3-SP, Flat-fold |
EN 149 | |
EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D | |
Flat-fold | |
FFP3 | |
General Purpose Particulate Respirator | |
Yes | |
Yes |