Learn More
3M™ Aura™ Einweg-Atemschutzmaske für das Gesundheitswesen
Die ummantelte Atemschutzmaske schützt den Träger vor dem Einatmen von Mikroorganismen in der Luft. Sie kann zusätzlich als Atemschutzmaske und spritzwassergeschützte chirurgische Maske dienen.
Marke: 3M™ 7000088732
53.63 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- CE-Zulassung gemäß den Richtlinien für medizinische Geräte und PSA
- Das faltbare, proprietäre 3-Lagen-Design ermöglicht eine größere Bewegungsfreiheit im Gesicht und einen höheren Tragekomfort sowie eine einfache Aufbewahrung, wenn es nicht verwendet wird.
- Die Filtertechnologie mit niedrigem Atemwiderstand sorgt für eine effektive Filtration mit geringem Atemwiderstand für gleichbleibend hohe Qualitätsleistung
- Das formgeformte Nasenfeld passt sich der Nase und den Konturen des Gesichts an und verbessert die Kompatibilität mit 3M™-Brillen
- Großer, weicher Nasenschaumstoff ist angenehm auf der Haut
- Innovative Kinnlasche für einfache Positionierung, einfaches Anziehen und Justieren
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Ummantelte Ventile | |
FFP3-Schutz | |
8/Packung |
IIR | |
1883SV+ |