Learn More
Attune™ Wash Solution
Marke: Invitrogen J24974
128.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Attune™ Waschlösung ist ein optimierter Reinigungspuffer, der im Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung verwendet wird
- Trägt zur Erhaltung der Sauberkeit der Strömungsleitungen bei und minimiert so Kontamination bzw. Verschleppung
- Soll Zellschutt entfernen, Proteinbildung verhindern und an den Strömungsleitungen des Systems haftende Farbstoffe minimieren
- Es wird für die routinemäßige Wartung und das automatische Herunterfahren des Attune™ Durchflusszytometers mit akustischer Fokussierung empfohlen
- Die gebrauchsfertige 1x-Waschlösung wurde entwickelt, um die Verdünnung vor der Verwendung sowie den Zugriff auf ein gereinigtes Wassersystem zu vermeiden
- Die Lösung ist nach dem Öffnen der Flasche 30 Tage lang stabil
- Attune™ Waschlösung wird in einer sterilen Umgebung vorbereitet, gefiltert und verpackt, um höchste Qualität zu gewährleisten
- Jede Charge ist anhand ihrer Chargennummer rückverfolgbar und wurde für die Verwendung mit dem Attune™ Zytometer mit akustischer Fokussierung validiert
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Attune™ | |
Durchflusszytometer – Waschlösung |
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung | |
1 l |