Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT-Software 21 CFR Part 11
Attune NxT Software 21 CFR Part 11 ist für den Einsatz mit dem Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer vorgesehen und unterstützt die Einhaltung der FDA-Richtlinien 21 CFR Part 11 für Sicherheit, Auditing und elektronische Signaturen (SAE) mit einer SAE-Konsole.
Marke:  Invitrogen™ A47288
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17194749
  • N.V. / 1 Stück
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Software verhindert unbefugten Zugriff auf das System und ist für die Verwendung auf Computern mit dem Betriebssystem Windows 10 verfügbar.
  • Authentifizierung von Anwender-Anmeldeinformationen
  • Möglichkeit zur Festlegung von Kennwortrichtlinien und Ablaufdaten
  • Zugriffssperre und Anforderungen für erneute Authentifizierung nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität
  • Systemsperre bei nicht autorisierten Zugriffsversuchen auf Software
  • Möglichkeit des Administrators, Benutzerrollen und Berechtigungen zu definieren
  • Erkennung von Datenmanipulation
  • Erstellung eines Prüfprotokolls
  • Möglichkeit des Administrators, die für die Eingabe des Änderungsgrundes erforderlichen Funktionen festzulegen
  • Nachverfolgung von Änderungen an Anwenderrollen, Kontoverwaltung und Systemeinstellungen
  • Zuordnung eindeutiger Bezeichner für Experimente und Objekte innerhalb von Experimenten zur Identifizierung von Änderungen aus dem ursprünglichen Datensatz
  • Prüfprotokoll-Datensatz in einem für den Menschen lesbaren Format
  • Festlegung von Erfordernissen für die E-Signatur seitens des Administrators
  • Möglichkeit zur elektronischen Überprüfung von Aufzeichnungen und zum Anbringen einer elektronischen Signatur
  • Neben der Softwarelizenz 21 CFR Part 11 bietet unsere Dienstleistungs- und Supportorganisation diese Dienstleistungen an, um Ihnen bei der Validierung Ihrer Geräte, Software und Computer behilflich zu sein: IQOQ und Validierungsdienste für Computersoftware.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
Durchflusszytometersoftware
Raumtemperatur
Attune™
1 Lizenz