Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT Green Laser Upgrade Kit
Entwickelt zur Erweiterung der 532 nm Anregungsfähigkeiten des Attune™ NxT Zytometers mit akustischer Fokussierung
Marke:  Invitrogen™ A32701
Artikelnummer. 17189705
  • N.V. / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Attune™ NxT Green Laser Upgrade Kit wurde entwickelt, um die 532 nm-Anregungsfähigkeiten des Attune™ NxT Zytometers mit akustischer Fokussierung zu erweitern. Angesichts der großen Auswahl an Marken, Farbstoffen und Anwendungen ist die Upgrade-Möglichkeit für Ihr Gerät von entscheidender Bedeutung. Das Upgrade-Kit für den grünen Laser ermöglicht den Nachweis vieler rot fluoreszierender Proteine und bietet eine bessere Anregungsquelle für viele PE- und PE-Tandem-Farbstoffe.
  • Eine hervorragende Möglichkeit, mehr aus Ihren Forschungsgeldern zu machen, besteht in Upgrades, die die Möglichkeiten Ihres Geräts erweitern und gleichzeitig die Ausgaben für neue Geräte minimieren können. Über den Upgrade-Pfad können Sie mit dem Attune NxT Durchflusszytometer Ihr Gerät mit verschiedenen Laserkonfigurationen konfigurieren, um Ihren ständig wechselnden Forschungsanforderungen gerecht zu werden.
  • Der Attune NxT Durchflusszytometer wurde entwickelt, um die Zeit zu minimieren, die ein qualifizierter Kundendiensttechniker benötigt, zusätzliche Funktionen hinzuzufügen. Dieses Green Laser Upgrade-Kit wird mit allen optischen Teilen geliefert, die für die Aktualisierung des Geräts in der Regel in weniger als 4 Stunden erforderlich sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Attune™
532 nm
1 Kit
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
Grüner Laser mit Glasfaser und optischem Block
Röhrchen
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Laser-Upgrade-Kit für Durchflusszytometer