Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT Focusing Fluid Filter
This 0.2 micron filter prevents contaminants from getting into the focusing fluid reservior of the Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer.
Marke: Invitrogen™ 100022587
82.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
This 0.2 micron filter prevents contaminants from getting into the focusing fluid reservior of the Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer. Filters are recommended for replacement once every three months, unless performing small particle detection when once-a-month replacement is recommended.
Spezifikation
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung | |
Fokussierflüssigkeitsfilter für Durchflusszytometer | |
Attune™ |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
1 Filter |