Learn More
Attune™ NxT Emission Filter, 603/48BP
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen 603/48 Bandpass Ersatzfilter, der für den optischen Pfad des Attune™ NxT Durchflusszytometers mit akustischer Fokussierung benötigt wird.
Marke: Invitrogen 100022761
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bandpass Ersatzfilter
- Wird im optischen Pfad des Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer
Spezifikation
Attune™ | |
1 filter | |
Emissionsfilter für Durchflusszytometer |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.