Learn More
Attune™ NxT Durchflusszytometer, blau
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15388676
Click to view available options
Menge:
je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15388676
Marke: Invitrogen A24864
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Attune™ NxT Durchflusszytometer, blau
Das anwenderfreundliche Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung dient zum Bestimmen von Zellgröße und Granularität und zur Fluoreszenzexpression markierter Antikörper, Proteine und funktioneller Reagenzien. Das innovative Design ermöglicht präzise Ergebnisse und eine bis zu 10x schnellere Datenerfassung als bei anderen Durchflusszytometern. Eine langwierige Probenvorbereitung entfällt, und das Gerät beschleunigt die Dateianalyse, ermöglicht die Verarbeitung kleiner oder eingeschränkter Proben und führt durch minimierte Messvariabilität zu einer besseren Auflösung von Populationen. Für Immunphänotypisierung und Signalwegstudien, Zellzyklusanalysen, das Erkennen seltener Ereignisse, Stammzellanalysen, Krebs- und Apoptosestudien sowie mikrobiologische Assays ist dies die ideale Wahl.
Mit dem Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung erhalten Sie:
  • Eine flexible Plattform für hochempfindliche und präzise Messungen von Zellgröße und Granularität und für die Fluoreszenzdetektion
  • Hochmoderne Optik mit verlässlicher und langer Nutzungsdauer
  • Akustische Fokussierung für hochpräzise Daten
  • Eine intuitive Software mit leicht verständlicher Benutzeroberfläche
  • Verbesserte Arbeitsabläufe für eine beschleunigte Probenvorbereitung vor der Analyse
  • Schnellere Datenanalyse, die zu reduzierten Erfassungszeiten führt
    Flexibles Design, das sich ändernden Anforderungen, Budgets oder Laboranforderungen gerecht wird
    Das modulare Design des Instruments passt die gängigsten Fluorophore und fluoreszierenden Proteine an, die in der Durchflusszytometrie verwendet werden, und ermöglicht so die Ausrichtung an frühere experimentelle Ergebnisse und die Anpassung an zukünftige Anforderungen durch einfache Upgrades. Dank kleiner Stellfläche erfordert das Gerät nur wenig Platz auf dem Labortisch und kann sogar in einer Zellkultur-Werkbank genutzt werden.
    Akustische Fokussierung verbessert die Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Durchflusszytometern
    Herkömmliche Durchflusszytometer benötigen ein großes Flüssigkeitsvolumen, um Zellen vor der Analyse zu fokussieren. Die dafür erforderliche Probenvorbereitung erhöht das Fehlerrisiko durch entstehende Artefakte. Mit dem Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung können Blutproben unbehandelt mit dem Blutzellen-Assay ohne Waschen und Lyse analysiert werden. Das Gerät bietet zudem Flexibilität bei der Probenkonzentration, die analysiert werden kann.
    Vorteile der akustischen Fokussierung:
  • Eliminierung von Konzentrationsschritten
  • Wirksame Reduzierung der Hintergrundfluoreszenz durch einfachen Verdünnungsschritt, wodurch das Waschen der Fluoreszenzproben vor der Analyse entfällt
  • Assays ohne Lyse und Waschen
  • Analyse von Proben mit niedriger Zellanzahl, einschließlich Liquor, Stammzellen, murines Knochenmark, murines Blut und Feinnadelpunktate
  • Erfassung eines hohen Probenvolumens in kürzester Zeit
    Erfahren Sie mehr über das Attune NxT Zytometer und sehen Sie alle verfügbare Konfigurationen >
    Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise der akustischen Fokussierung >
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung • Attune NxT Durchflusszytometer
    • Minitower Windows 10 64-Bit-Computer mit Attune Cytometric Software
    • Netzkabel mit Adaptern
    • USB-Kabel
    • Attune Abschaltlösung
    • Attune Waschlösung
    • Attune Fokussierflüssigkeit
    • Attune NxT Durchflusszellen-Reinigungslösung
    • Attune Performance Tracking Beads
    • Kurzanleitung
    Umweltfreundliche Eigenschaften Weniger gefährlich
    Format Röhrchen
    Laserfunktionen Blauer Anregungslaser (488 nm)
    Frequenz 50/60 Hz
    Produktlinie Attune
    Zur Verwendung mit (Geräte) Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Menge je 1