Learn More
Attune™ NxT Durchflusszytometer, blau/rot
Attune NxT Durchflusszytometer, blau/rot
Marke: Invitrogen A24863
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das anwenderfreundliche Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung dient zum Bestimmen von Zellgröße und Granularität und zur Fluoreszenzexpression markierter Antikörper, Proteine und funktioneller Reagenzien. Das innovative Design ermöglicht präzise Ergebnisse und eine bis zu 10x schnellere Datenerfassung als bei anderen Durchflusszytometern. Eine langwierige Probenvorbereitung entfällt, und das Gerät beschleunigt die Dateianalyse, ermöglicht die Verarbeitung kleiner oder eingeschränkter Proben und führt durch minimierte Messvariabilität zu einer besseren Auflösung von Populationen. Für Immunphänotypisierung und Signalwegstudien, Zellzyklusanalysen, das Erkennen seltener Ereignisse, Stammzellanalysen, Krebs- und Apoptosestudien sowie mikrobiologische Assays ist dies die ideale Wahl.Mit dem Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung erhalten Sie:
Flexibles Design, das sich ändernden Anforderungen, Budgets oder Laboranforderungen gerecht wird
Das modulare Design des Instruments passt die gängigsten Fluorophore und fluoreszierenden Proteine an, die in der Durchflusszytometrie verwendet werden, und ermöglicht so die Ausrichtung an frühere experimentelle Ergebnisse und die Anpassung an zukünftige Anforderungen durch einfache Upgrades. Dank kleiner Stellfläche erfordert das Gerät nur wenig Platz auf dem Labortisch und kann sogar in einer Zellkultur-Werkbank genutzt werden.
Akustische Fokussierung verbessert die Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Durchflusszytometern
Herkömmliche Durchflusszytometer benötigen ein großes Flüssigkeitsvolumen, um Zellen vor der Analyse zu fokussieren. Die dafür erforderliche Probenvorbereitung erhöht das Fehlerrisiko durch entstehende Artefakte. Mit dem Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung können Blutproben unbehandelt mit dem Blutzellen-Assay ohne Waschen und Lyse analysiert werden. Das Gerät bietet zudem Flexibilität bei der Probenkonzentration, die analysiert werden kann.
Vorteile der akustischen Fokussierung:
Erfahren Sie mehr über das Attune NxT Zytometer und sehen Sie alle verfügbare Konfigurationen >
Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise der akustischen Fokussierung >
Spezifikation
• Attune NxT Durchflusszytometer • Minitower Windows 10 64-Bit-Computer mit Attune Cytometric Software • Netzkabel mit Adaptern • USB-Kabel • Attune Abschaltlösung • Attune Waschlösung • Attune Fokussierflüssigkeit • Attune NxT Durchflusszellen-Reinigungslösung • Attune Performance Tracking Beads • Kurzanleitung |
|
Röhrchen | |
50/60 Hz | |
Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung | |
1 each |
Weniger gefährlich | |
Blauer Anregungslaser (488 nm), roter Anregungslaser (638 nm) | |
Attune™ | |
Raumtemperatur |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Attune™ NxT Durchflusszytometer, blau/rot > 1 x