Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT Flow Cytometer, blue/red/violet6/yellow
Der Attune NxT Durchflusszytometer 2019 verfügt über erweiterte Funktionen, um Ihre Forschungsarbeiten voranzutreiben.
Marke: Invitrogen™ A29004
Beschreibung
Die evolutionären Fähigkeiten des Attune NxT Durchflusszytometers wurden entwickelt, um gängige Barrieren in Verbindung mit der Durchflusszytometrie zu beseitigen. Sie bieten anpassbare optische Konfigurationsoptionen, damit Sie Ihre mehrfarbige Analyse optimal nutzen können.
• Kostenlose Attune NxT-Software mit von Forschern inspirierten Upgrades
• Neue Violet 6-Option zur Maximierung der auf violetten Lasern erkannten Farben und zur Erleichterung der Verwendung weiterer SuperBright oder Brilliant Violettfarbstoffe
• Einfache Probenwiederfindung per Knopfdruck
Unglaublich schneller Fluss
Die innovative Kombination aus akustischer Fokussierungstechnologie und traditioneller hydrodynamischer Fokussierung führt zu einer hohen Geschwindigkeit Die Erfassung beschleunigt bis zu 10-mal schneller als andere Durchflusszytometer. Diese Technologie reduziert den Zeitaufwand für die Erzielung von Ergebnissen.
• Echte 35.000 Ereignisse/s (+10 % Koinzidenzraten)
• Maximale elektronische Geschwindigkeit von 65.000 Ereignissen/s
• Analyse kleiner oder begrenzter Proben schneller als je zuvor
• Effiziente Durchführung traditionell langer Assays
Der Attune NxT Durchflusszytometer eignet sich ideal für Immunphenotypisierungs- und Signalstudien, Zellzyklusanalyse, Erkennung seltener Ereignisse, Stammzellanalyse, Studien zu Krebs und Apoptose, mikrobiologische Assays und mehr.
Fit für Ihr Labor heute und in der Zukunft
Das modulare Design des Geräts bietet die Flexibilität, zukünftigen Anforderungen mit einer Vielzahl von Upgrade-Optionen gerecht zu werden. Kaufen Sie jetzt das, was Sie benötigen, und führen Sie später ein einfaches Upgrade durch. Dank kleiner Stellfläche erfordert das Gerät nur wenig Platz auf dem Labortisch und kann sogar in einer Zellkultur-Werkbank genutzt werden.
• Flexibilität: 1 bis 4 Laser, 14 Farben und 16 Parameter
• Aktualisierung vor Ort, wählen Sie, ob Sie zusätzliche Laser hinzufügen möchten
• Anpassbare Bandpassfilter für erweiterte Fluorochrom-Optionen
Stellen Sie Ihre Daten ein
Das Attune NxT Durchflusszytometer führt die meisten Proben, einschließlich Kardiomyozyten, problemlos aus. Das System ist mit einem verstopfungsfesten Spritzensystem ausgestattet, das die Probe mit einer Kraft von bis zu 75 psi abdrückt.
• Flexibilität bei Probenkonzentrationen und Probentypen
• Eliminierung zeitaufwändiger Konzentrationsschritte mit No-Wash, No-Lyse Filter Kit
• Analyse verdünnter Proben, einschließlich CSF, Stammzellen, Maus-Knochenmark, Mausblut und Dünnnadelaspiraten
• Erfassung eines hohen Probenvolumens in kürzester Zeit
Spezifikation
• Attune NxT Durchflusszytometer • Minitower Windows 10 64-Bit-Computer mit Attune Cytometric Software • Netzkabel mit Adaptern • USB-Kabel • Attune Abschaltlösung • Attune Waschlösung • Attune Fokussierflüssigkeit • Attune NxT Durchflusszellen-Reinigungslösung • Attune Performance Tracking Beads • Kurzanleitung |
|
Röhrchen, 384-Well-Platte, 96-Well-Platte | |
Attune™ | |
1 each |
Weniger gefährlich | |
Blauer Anregungslaser (488 nm), roter Anregungslaser (638 nm), violetter Anregungslaser (405 nm), gelber Anregungslaser (561 nm) | |
Raumtemperatur |