Learn More
Attune™ NxT Durchflusszytometer, blau
Entwickelt, um häufige Barrieren im Zusammenhang mit der Durchflusszytometrie zu beseitigen
Marke:  Invitrogen A24864CFR
Artikelnummer. 17163049
  • N.V. / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Attune NxT Durchflusszytometer 2019 bietet erweiterte Funktionen zum Vorantreiben Ihrer Forschung. Die evolutionären Fähigkeiten des Attune NxT Durchflusszytometers wurden entwickelt, um allgemeine Barrieren in Verbindung mit der Durchflusszytometrie zu beseitigen. Das Gerät bietet anpassbare optische Konfigurationsoptionen, damit Sie Ihre mehrfarbige Analyse optimal nutzen können.
  • Kostenlose Attune NxT-Software mit von Forschern inspirierten Upgrades
  • Neue Option für grünen Laser für erweiterte Optionen für Utility und Fluorochrom
  • Einfache Probenrückgewinnung per Knopfdruck
  • Die innovative Kombination aus akustischer Fokussierungstechnologie und herkömmlicher hydrodynamischer Fokussierung führt zu einer bis zu 10-mal schnelleren Akquisitionsgeschwindigkeit als andere Durchflusszytometer. Diese Technologie verringert den Zeitaufwand für die Erzielung von Ergebnissen.
  • Echte 35.000 Ereignisse/s (+10 % Koinzidenzraten)
  • Maximale elektronische Geschwindigkeit von 65.000 Ereignissen/s
  • Analysieren Sie kleine oder begrenzte Proben schneller als je zuvor
  • Führen Sie überlicherweise lange Assays effizient aus
  • Das Attune NxT Durchflusszytometer eignet sich ideal für Immunphenotypisierungs- und Signalstudien, Zellzyklus-Analysen, den Nachweis seltener Ereignisse, Stammzellanalyse, Krebs- und Apoptose-Studien, mikrobiologische Assays und vieles mehr.
  • Das modulare Design des Geräts bietet die Flexibilität, zukünftige Anforderungen an die Funktionalität mit einer Vielzahl von Upgrade-Optionen zu erfüllen. Kaufen Sie das Benötigte jetzt und aktualisieren Sie problemlos später. Dank kleiner Stellfläche erfordert das Gerät nur wenig Platz auf dem Labortisch und kann sogar in einer Zellkultur-Werkbank genutzt werden.
  • Flexibilität—1 bis 4 Laser, 14 Farben und 16 Parameter
  • Vor Ort aktualisierbar—Wählen Sie diese Option, um zusätzliche Laser hinzuzufügen, wenn Sie sich entscheiden
  • Anpassbare Bandpassfilter für erweiterte Fluorochrom-Optionen
  • Das Attune NxT Durchflusszytometer kann die meisten Proben, einschließlich Kardiomyozyten, problemlos verarbeiten. Das System ist mit einem verstopfungsfesten Spritzensystem ausgestattet, das mit einer Kraft von bis zu 75 psi Druck auf die Probe ausübt.
  • Flexibilität bei Probenkonzentrationen und Probentypen
  • Eliminierung zeitaufwändiger Konzentrationsschritte mit Filtersatz ohne Waschen und ohne Lyse
  • Analyse verdünnter Proben, einschließlich CSF, Stammzellen, Maus-Knochenmark, Mausblut, die durch eine dünne Nadel aspiriert werden
  • Aufnahme eines hohen Probenvolumens in kürzester Zeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Attune™ Durchflusszytometer
mit akustischer Fokussierung Minitower Windows™ 7 64-Bit-Computer mit 23-Zoll-Flachbildschirm
Netzkabel mit Adaptern
USB-Kabel
Benutzerhandbuch-CD
Attune™ NxT-Software
Kurzanleitung
1 Fläschchen Attune™ Leistungskontrollbeads
1 Flasche Attune™ Waschlösung
1 Flasche Attune™ 1 x Shutdown-Lösung
Attune™ Fokussierflüssigkeit (10 l)
Blauer Anregungslaser (488 nm)
Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
1 each
Röhrchen
Attune™
Raumtemperatur