Learn More
Applied Biosystems™ Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung Autosampler, ohne Computer
Artikelnummer. 13395384 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13395384
Marke: Applied Biosystems™ 4473928
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung Autosampler, ohne Computer
Der Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung Autosampler, ohne Computer ist ein Zusatzzubehör, das mit den Attune™ Durchflusszytometer-Modellen mit akustischer Fokussierung kompatibel ist, die für die Verwendung mit diesem Gerät entwickelt wurden (Katalognummern 4445315AS und 4469120AS). Dieser automatische Sampler enthält keinen Computer, aber ein Attune™ Auto Sampler Zubehör-Kit. Der Attune™ Autosampler ermöglicht die schnelle Verarbeitung mehrerer Proben durch automatische Analyse von Proben aus 96- oder 384-Well-Standard- und Deep-Well-Platten.
Einige Funktionen des Attune™ Auto-Samplers sind:
  • Flexibel—für mehrere Plattenformate geeignet
  • Zuverlässig—das Gerätedesign führt zu höherer Produktivität und weniger Ausfallzeiten
  • Präzise—das Mischen von Proben führt zu konsistenten Ergebnissen
  • Einfache Anwendung—die Versuchseinrichtung war noch nie so einfach
    Flexibel
    der Attune™ Autosampler ermöglicht die Verwendung vieler verschiedener Plattenformate, einschließlich 96- und 384-Well-Standard- und Deep-Well-Platten, ohne auf einen einzigen Hersteller beschränkt zu sein. Um die Flexibilität des Systems zu gewährleisten, ist die manuelle Probensonde auch bei Vorhandensein des Laders immer zugänglich, und das Umschalten zwischen Röhrchen und Platten ist so einfach wie das Umdrehen eines Schalters.
    Zuverlässig
    Der Attune™ Autosampler wurde entwickelt, um die Systemlaufzeiten zu verlängern. Bei automatisierten Probenahmegeräten treten häufig Verstopfungen oder Sondenabstürze auf. Die Intelliprobe™ Sonde mit einem Durchmesser von 200 Mikrometer, der größer ist als die meisten in der Branche erhältlichen Sonden, minimiert Verstopfungen.
    Um ein Abstürzen der Sonde zu verhindern, was möglicherweise einen teuren Austausch erfordert, führt der Attune™ Autosampler jeden Monat automatisch eine Selbstkalibrierung der Sonde durch, um eine konsistente Positionierung der Sonde in jedem Well zu gewährleisten. Durch die Selbstkalibrierung wird die ordnungsgemäße Funktion der Sonde überprüft, die Variabilität bei der Sondenpositionierung im Laufe der Zeit reduziert, um Ausfälle während des Plattenlaufs zu verhindern, und die Zuverlässigkeit über die Lebensdauer des Systems verbessert. Durch die Selbstkalibrierung der Sonde kann der Autosampler auch einfach bewegt werden, sodass er von mehreren Geräten gemeinsam genutzt werden kann.
    Darüber hinaus initiiert der Attune™ Autosampler automatisierte Reinigungsverfahren, wenn das Gerät heruntergefahren wird, um eine ordnungsgemäße Wartung mit wenig Benutzereingriff zu gewährleisten.
    Präzise
    Im Gegensatz zu anderen Plattenladern, die Proben durch Schütteln mischen, was möglicherweise nicht die Homogenität der Probe gewährleistet, mischt der Attune™ Autosampler Proben durch Aspiration, sorgt für ein gleichmäßiges Mischen bei gleichzeitiger Erhaltung der Probenviabilität und führt zu konsistenten Daten auf der gesamten Platte.
    Anwenderfreundlich
    Das Gerätedesign und die Software wurden mit dem Kunden im Hinblick auf Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Der Attune™ Auto-Sampler verfügt über Fluidflaschen mit Sensoren, die den Anwender informieren, wenn die Flüssigkeiten ausgetauscht werden müssen. Zudem sorgen die Kontrolllampen und Warnsysteme des Autosamplers dafür, dass ein Anwender den Systemstatus auch aus einer gewissen Entfernung jederzeit leicht erkennen kann.
    Darüber hinaus ist das Einrichten eines Experiments mit der Attune™ Cytometric Software einfach. Mithilfe einer virtuellen Platten-Layoutansicht können Anwender Kompensationswells erstellen, Geräteeinstellungen definieren und Proben identifizieren. Die Software ermöglicht auch die Definition mehrerer Experimente auf einer einzigen Platte. Die intuitive Software ermöglicht schnelles Lernen und Datenanalyse. Eine Heatmap-Ansicht ermöglicht beispielsweise ein schnelles Screening und die Bestätigung von Proben, während das Gerät Daten erfasst.
    Die Software ist kostenlos und kann online unter www.thermofisher.com/attune heruntergeladen werden. Mehrere Anwender können auf die Software zugreifen. Es sind keine Lizenzgebühren oder Dongles erforderlich.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
    Enthält Attune™ Autosampler, Attune™ Autosampler-Zubehörkit
    Menge Je 1
    Zur Verwendung mit (Geräte) Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
    Produkttyp Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung Autosampler