Learn More
WTW™ Rührzusatz RZ300, für CellOx 325
Marke: WTW™ 203824
181.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Aufsatz-Rührer | |
Bietet einen konstanten, definierten Fluss des Sensors in Verbindung mit dem Oxi-Stirrer 300/Magnetrührer | |
Sauerstoffsonde |