Learn More
Heidolph™ Befestigungssatz
For use with Reax 20/4, 20/8 and 20/12 shakers
70.00 € - 94.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur Verwendung mit Reax 20/4, 20/8 und 20/12 |
---|---|
Anzahl Positionen | 4 |
Verpackungsmenge | 4 Packungen |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11721649
|
Heidolph™
549-27000-00 |
0,5 l-Flaschen |
94.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11711649
|
Heidolph™
549-26000-00 |
1 l-Flaschen |
70.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Allows for the use of (4) 0.5 or 1 L bottles
Spezifikation
Zur Verwendung mit Reax 20/4, 20/8 und 20/12 | |
4 | |
4 Packungen |