Learn More
Motic™ ATTACHABLE MECHANICAL STAGE
Proben lassen sich einfacher und bequemer bearbeiten. Der Motic™ Aufsteckbare mechanische Objekttisch für AE ist für den Einsatz mit den Inversmikroskopen AE2000 oder AE31 Elite vorgesehen.
Marke: Motic™ 1101000200011
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Aufsteckbare mechanischer Objekttisch
- Ergonomisch positionierte Bedienelemente
- Abmessungen: 128 x 86 mm
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Aufsteckbarer mechanischer Objekttisch | |
128 mm | |
86 mm |
Mikrotiterplattenhalter | |
Je 1 |